Få mere at vide
Pumaprazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487708
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487708 10 mg
16411789 1 mg
16400178 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16487708 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19223
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pumaprazole
CAS 158364-59-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N4O2
Mængde 10 mg
Synonym BY-841
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (295.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC)NC1=CC=CC(C)=C1CNC2=CC=CN3C2=NC(C)=C3C
Molekylvægt (g/mol) 338.4
Formel vægt 338.4
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation