Få mere at vide
Chemsplash SumoGrip orange nitril engangshandsker, Style 4070
Beskrivelse
- Premium Comfort nitrilhandske
- Suma Greb om håndflade og ryg
- Kemisk resistent over for EN374 Type B
- Ambidextrøs
- Rullet manchetter og latexfri
- PFAS Free
- Touchscreen-kompatibel
- Tykkelse: 9,8 mil, Vægt: 8,0 g
- AQL: 1,5
- CE og UKCA godkendt
- Har et diamantgrebsmønster for sikkert greb under olierige forhold.
- Tilbyder kemisk sprøjtbeskyttelse og er designet med elastiske egenskaber for en tæt og behagelig pasform.
- Egnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og i den farmaceutiske industri.
- Indeholder ikke PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller noget konfliktmateriale.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 / Type B, EN ISO: 374-5:2016 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Orange |
| Finger Thickness (English) | 9,8 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 9,8 mil. |
| Vis mere |