Få mere at vide
SPEX CertiPrep™ Finknuser og cellelyser 2010 Geno/Grinder
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Dimensioner (L x B x H):
57,2 x 35,6 x 71,1 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Automatiseret mekanisk afbrydelse gennem perleslag, ideel til cellelyseapplikationer med høj gennemstrømning.
- Applikationer:
- Isolering af nukleinsyrer (DNA/RNA), proteiner, enzymer, bakterier og gær.
- Udvinding af pesticider og andre lavt indholdsrester fra plante- og dyreprøver.
- Anvendes i modificerede QuEChERS, SweET og andre ekstraktionsmetoder.
- Specielt designet til hurtig cellefraktionering, lysis og vævshomogenisering.
- Designet til kraftig op-og-ned-rystning til hurtig og effektiv prøveforberedelse (typisk inden for 2 minutter) fra titerplader med dybe brønde, hætteglassæt og centrifugerør.
- Programmerbart touchscreen-kontrolpanel til køretid, hastighed, cyklusser og pausetid.
- Der kan gemmes op til 500 protokoller til genkaldelse.
- Justerbar klemme med en udløserknap, der giver brugerne mulighed for at fastgøre hætteglas eller titerplader i forskellige størrelser.
- Sikkerhedslås og pneumatisk cylinder stabiliserer låget for sikker betjening.
- Vandret klemmebelastning forhindrer prøvespild og eliminerer krydskontaminering.
- Enkel at sætte op og lade – indlæs blot prøver i klemmen, indstil hastighed og tid, og tryk på startknappen for hurtig og ensartet prøveforberedelse.
- Valgfri Kryo-Tech™-tilbehør muliggør kryogen formaling og bevarer temperaturfølsomme prøver til RNA- og proteinekstraktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Dimensioner (L x B x H) | 57,2 x 35,6 x 71,1 cm |
| Slibetid | Max: 20 min. |
| Hertz | 50 Hz |
| Hestekræfter | 1/3 hk motor |
| Inkluderer | Universalklemme og indlejringsbakke til brug med multibrøndsplader |
| Stiktype | 2-benet jordet stik |
| Spænding | 230 V |
| Vægt (metrisk) | 45.5 kg |