Få mere at vide
Fisherbrand™ Pulserende Vortex Mixer
Artikelnummer. 15716969 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15716969 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15716969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4600.00 DKK
    3190.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 1409.60 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indeholder
Inkluderer kophoved, 3 tommer hoved med dæksel og en 1,5 ml til 2 ml mikrorørholder, der er nem at fylde. Holderen har indbygget kophoved.
Kraftig pulserende hvirvelvirkning producerer fremragende celleafbrydelse til glasperleprocedurer.
Kraftig pulserende hvirvelvirkning producerer fremragende celleafbrydelse til glasperleprocedurer. Pulsing Vortex Mixer er i stand til fuldstændig celleafbrydelse af prøver på kun få minutter. Unik pulserende handling reducerer varmeudviklingen og giver samtidig mere effektiv blanding og forstyrrelse. Systemet inkluderer en holder til 0,5 ml eller 2,0 ml mikrocentrifugerør, der er let at fylde. Mikrorørholder har et indbygget kophoved, som gør det muligt at bruge mixer som standard vortexmixer i touch-tilstand. Mikroprocessor-feedback-kontrol opretholder den indstillede hastighed for stærk, ensartet blandingshandling. LED viser for både hastighed (rpm) og tid (minutter/sekunder), hvilket giver bedre repeterbarhed og nøjagtighed. Den viste tid tæller op under kontinuerlig tilstand og tæller ned under tidsindstillede kørsler.
  • Glasperlecelleafbrydelse/homogenisering
  • Kontinuerlig eller berøringstilstand
  • LED-skærm til hastighed og tid
  • Mikroprocessor-kontrol
  • 5 års garanti
garanti
5 års begrænset garanti på dele og arbejdskraft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 2.5 mm
Hastighedsområde 500 til 2500 rpm
Elektriske krav 120 V, 1,2 A, 135 W
Spænding 230 V
Watt 135 W
Strømstyrke 0,6 A
Produkttype Pulserende Vortex Mixer
Stiktype US, EU-stik, UK CH-adaptere
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 7,97 tommer.
Længde (metrisk) 20.2 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.1 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 10 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg
Vægt (engelsk) 10 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Inkluderer Inkluderer kophoved, 3 tommer hoved med dæksel og en 1,5 ml til 2 ml mikrorørholder, der er nem at fylde. Holderen har indbygget kophoved.
Garanti og servicetilbud 5 års begrænset garanti på dele og arbejdskraft.