Få mere at vide
MedChemExpress Pulsatilla saponin D
Artikelnummer. 16411528
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16411528 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16411528 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0834
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Pulsatilla saponin D (SB365), isolated from the root of Pulsatilla koreana Nakai, is an anti-tumor agent.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 913.1 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
CAS 68027-15-6
Produkttype Natural Products
Renhed 98.47%
Opløselighed DMSO : ≥ 39 mg/mL (42.71 mM)
Synonym SB365∣ Hederacolchiside A
Mål Apoptosis