Få mere at vide
Pulegone, 92%, praksis.
Artikelnummer. 10453551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10453551 100 g Glasflaske 100g
10065193 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418501000
 Begrænset vare
På lager
Pulegone, CAS # 89-82-7, er en forbindelse, der findes i olier fra visse plantearter, herunder pebermynte, katteurt og pennyroyal. | CAS: 89-82-7 | C10H16O | 152,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Pulegone er et p-menthan monoterpenoid og et kendt kræftfremkaldende stof
• Pulegone har en mintagtig lugt og smag i visse koncentrationer
Ansøgninger
• Pulegone kan være nyttig som et naturligt insekticid
• Velegnet til cellekultur og in vivo forskning i toksicitet, cellulær redoxtilstand og genmutation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-82-7
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00063000
InChI nøgle NZGWDASTMWDZIW-QMMMGPOBSA-N
Synonym --pulegone, s---pulegone, pulegone,-, unii-hl7z89m60h, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethylidene-, s, s-p-menth-4 8-en-3-one, s-2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone, 5s-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
PubChem CID 638012
ChEBI CHEBI:81226
IUPAC navn (5S)-5-methyl-2-propan-2-ylidencyclohexan-1-on
SMIL CC1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pulegone
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9310g/mL
Kogepunkt 97 °C (12,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4850 til 1,488
Mængde 100 g
Beilstein 07, 81
Merck Index 15, 8046
Specifik vægtfylde 0.931
Specifik rotationstilstand +21° (20 °C pænt)
Specifik rotation +21
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: næsten uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, kloroform, diethylether
Formel vægt 152.24
Procent renhed 92%
Grad Praktisk
Fysisk form Væske