Få mere at vide
MedChemExpress Pulchinenoside C
Artikelnummer. 16418898
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16418898 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16418898 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
MedChemExpress Pulchinenoside C (Anemoside B4) is Pulsatilla koreana Nakai that have many numerous biological effects in vitro, including enhancing hypoglycemic, anti-tumor, neuroprotective and anti-angiogenic activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 1221.38 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 129741-57-7
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 125 mg/mL (102.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Anemoside B4