Få mere at vide
Buerkle™ Puerckhauer jordprøvetager
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
81 cm
117,5 cm
Diameter (metrisk) ydre bund:
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) ydre top:
20 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Meget robust Puerckhauer-sampler til tung og stenet jord. Model 5350-5018 har en konisk tilspidset spids på 60 cm, som gør det meget nemmere at udtage den inddrevne prøveudtager. Ideel til N-min prøvetagning 0–90 cm.
- Dybdeinddeling 10 cm inddelinger
- Fastgørbart håndtag, med skridsikre plastikgreb
- Forstærket slaghoved
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Puerckhauer jordprøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Fastgørbart håndtag, med skridsikre plastikgreb |
| Håndtag Type | T-form |
| Uddannet | Ja |
| Til brug med (applikation) | For tung og stenet jord, 0 til 90 cm N-Min prøveudtagning |
| Vægt (metrisk) | 2400 g |
| Diameter (metrisk) ydre bund | 20 mm |
| Diameter (metrisk) ydre top | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 81 cm |