Få mere at vide
Buerkle™ Puerckhauer jordprøvetager
Beskrivelse
Meget robust Puerckhauer-sampler til tung og stenet jord. Model 5350-5018 har en konisk tilspidset spids på 60 cm, som gør det meget nemmere at udtage den inddrevne prøveudtager. Ideel til N-min prøvetagning 0–90 cm.
- Dybdeinddeling 10 cm inddelinger
- Fastgørbart håndtag, med skridsikre plastikgreb
- Forstærket slaghoved
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Puerckhauer jordprøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Inkluderer | Fastgørbart håndtag, med skridsikre plastikgreb |
| Uddannet | Ja |
| Til brug med (applikation) | For tung og stenet jord, 0 til 90 cm N-Min prøveudtagning |
| Vægt (metrisk) | 3800 g |
| Diameter (engelsk) | 0.71 in. |
| Diameter (engelsk) Åbning | 39.37 in. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.98 in. |
| Vis mere |