Få mere at vide
Buerkle™ Puerckhauer jordprøvetager
Artikelnummer. 10618898
Skift visning
Længde (metrisk):
81 cm
117,5 cm
Diameter (metrisk) ydre bund:
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) ydre top:
20 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) ydre bund Diameter (metrisk) ydre top Pakningsstørrelse
10618898 81 cm 20 mm 20 mm Hver
11892303 117,5 cm 25 mm 28 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618898 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53505012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3705.00 DKK
    3238.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 466.21 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Buerkle™ Puerckhauer jordprøvetager til tung og stenet jord.
Meget robust Puerckhauer-sampler til tung og stenet jord. Model 5350-5018 har en konisk tilspidset spids på 60 cm, som gør det meget nemmere at udtage den inddrevne prøveudtager. Ideel til N-min prøvetagning 0–90 cm.
  • Dybdeinddeling 10 cm inddelinger
  • Fastgørbart håndtag, med skridsikre plastikgreb
  • Forstærket slaghoved
  • Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Puerckhauer jordprøveudtager
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Not Autoclavable
Inkluderer Fastgørbart håndtag, med skridsikre plastikgreb
Håndtag Type T-form
Uddannet Ja
Til brug med (applikation) For tung og stenet jord, 0 til 90 cm N-Min prøveudtagning
Vægt (metrisk) 2400 g
Diameter (engelsk) 0.51 in.
Diameter (engelsk) Åbning 23.62 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.79 in.
Diameter (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) åbning 600 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Diameter (metrisk) ydre bund 20 mm
Diameter (metrisk) ydre top 20 mm
Længde (engelsk) 31.89 in.
Længde (metrisk) 81 cm