Få mere at vide
Puerarin, TRC
Artikelnummer. 30136797
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136797 5 mg
30005119 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8401305MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3681-99-0
Molekylær formel C21 H20 O9
Molekylvægt (g/mol) 416.38
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 8-β-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Puerarin (6CI,7CI,8CI), 8-β-D-Glucopyranosyl-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Daidzein 8-C-glucoside, Kakonein, NPI 031G
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puerarin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Formel vægt 416.1107
Procent renhed >95%