Få mere at vide
Puerarin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16474767 50 mg -
16448878 10 mg -
16419006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0145
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puerarin
CAS 3681-99-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20O9
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=COC3=C([C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)C(O)=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 416.38
Formel vægt 416.38
Procent renhed 99.2%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation