Få mere at vide
Chemsplash PU Grip Anti-Slip Sole OverShoe
Artikelnummer. 30058269
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
30058269 Universel
1 options
Artikelnummer. 30058269 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2782.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 DKK
    2179.29 DKK / 200 par
    Spare 235.71 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Grip Overshoe med Anti-Slip sål er lavet af Chemsplash 55 gsm mikro laminat stof.
Chemsplash Grip overtrækssko
  • 55GSM Type PB 6B Materiale
  • 70gsm Grå PU Anti-Slip sål
  • Elastik top og ankler
  • Silikone og latex fri
  • Anti-Static Materiale
  • Ikke-fnug
  • Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
  • PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Grip Overshoe med Anti-Slip sål er lavet af Chemsplash 55gsm Micro Laminate stof, som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne overtrækssko er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. I overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Cleanroom Class 5-9, den har en 70gsm PU Anti-Slip-sål, der også er antistatisk. Chemsplash tilbehør er designet til at beskytte bæreren mod miljøet eller omvendt, hvilket giver maksimal komfort og bæreevne.
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Mikroporøst kompositstof, Proprietært lamineret ikke-vævet stof
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Anti-skrid
Modstand Væske
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Renrumsklasse Klasse 100-1000 (ISO 5-6)