Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ PU First Grey Gloves
Størrelse:
6
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Grå, ikke-pilling polyamid strikket handske velegnet til præcisionsarbejde.
- Velegnet til håndtering af fine produkter eller snavsede genstande i tørre, let fedtede eller snavsede omgivelser.
- Fremragende slid- og rivebestandighed.
- Silikonefri og velegnet til malermiljøer.
- Grå polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne for godt greb.
- Tæt strik giver komfort, støtte, fingerfærdighed, berøring og begrænser snavsindtrængning.
- Ventileret ryg optimerer åndbarheden.
- Elastisk håndled.
- Grå farve forbedrer jordfaste kvaliteter, hvilket sikrer længere levetid.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI II Mindre risici, EN 420-2003 Grundlæggende standard, EN 388-2003 Mekanisk risiko, EF Kategori PPE 2, EF-certifikatnummer 0075/797/162/11/06/0281, EF-attestnummer 0076/79217/79218/ |
| Klassifikation | Behændighed: 5 |
| Belagt område | Palme, fingerspidser |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Oversigt | Måler 15 |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | 1 |
| Materiale | Polyamid |
| Produkttype | Handsker |
| Vis mere |