Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ PU First Grey Gloves
Artikelnummer. 12645293
Størrelse:
6
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12645293
Brand: Honeywell Safety Products™ 210025010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Grå polyamidstrikkede handsker med polyurethanbelagt håndflade og fingerspidser giver fingerfærdighed, en tætsiddende pasform og godt greb til præcisionsarbejde. Honeywell Safety Products™ PU First Grey Gloves er strikket for åndbarhed og komfort og tilbyder fremragende slid- og rivebestandighed.
  • Grå, ikke-pilling polyamid strikket handske velegnet til præcisionsarbejde.
  • Velegnet til håndtering af fine produkter eller snavsede genstande i tørre, let fedtede eller snavsede omgivelser.
  • Fremragende slid- og rivebestandighed.
  • Silikonefri og velegnet til malermiljøer.
  • Grå polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne for godt greb.
  • Tæt strik giver komfort, støtte, fingerfærdighed, berøring og begrænser snavsindtrængning.
  • Ventileret ryg optimerer åndbarheden.
  • Elastisk håndled.
  • Grå farve forbedrer jordfaste kvaliteter, hvilket sikrer længere levetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI II Mindre risici, EN 420-2003 Grundlæggende standard, EN 388-2003 Mekanisk risiko, EF Kategori PPE 2, EF-certifikatnummer 0075/797/162/11/06/0281, EF-attestnummer 0076/79217/79218/
Klassifikation Behændighed: 5
Belagt område Palme, fingerspidser
Konstruktion Sømløs strik
Oversigt Måler 15
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand 1
Materiale Polyamid
Produkttype Handsker
Størrelse 10
Til brug med (applikation) Service-, telekom-, transport- og forsyningsindustrien
Inkluderer Elastisk håndled
Punkteringsvurdering 1
Mængde 10 Par/PK
Tear Rating 3
Længde (metrisk) 25 cm