Få mere at vide
PTQ10, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17196524
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17196524 250 mg 250mg
17186524 100 mg -
17106534 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17196524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66106.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2270233-86-6 | (C{2}{8}H{3}{6}F{2}N{2}OS)n
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2270233-86-6
Molekylær formel (C{2}{8}H{3}{6}F{2}N{2}OS)n
Synonym Poly[(thiophene)-alt-(6,7-difluoro-2-(2-hexyldecyloxy)quinoxaline)]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PTQ10
Mængde 250 mg
Fysisk form Fast stof