Få mere at vide
Novus Biologicals™ PTPDC1 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18232171 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18232171 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18232171 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL114963
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The PTPDC1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC28971 and based on accession number NM_177995. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens protein tyrosine phosphatase domain containing 1 (PTPDC1), transcript variant 2, mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only