Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals PTP1B hæmmer
Artikelnummer. 15416439
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416439 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15416439 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64512.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
PTP1B-hæmmer bruges som en PTP1B-hæmmer blokerer aktiviteten af proteinet tyrosinphosphatase 1B, som er en nøglefaktor i den negative regulering af insulin- og leptinsignalvejen. Proteintyrosinphosphatase 1B (PTP1B) har kritiske roller i cellesignalering, der er relevant for diabetes, fedme og kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • PTP1B-hæmmer blokerer aktiviteten af Protein Tyrosine Phosphatase 1B, som er en nøglefaktor i den negative regulering af insulin og leptin signalvej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) PTP1B-hæmmer blokerer aktiviteten af Protein Tyrosine Phosphatase 1B, som er en nøglefaktor i den negative regulering af insulin og leptin signalvej
CAS 765317-72-4
Molekylær formel C26H19Br2N3O7S3
Formel vægt 741,45 g/mol
Synonym 3-(3,5-dibrom-4-hydroxybenzoyl)-2-ethyl-N-[4-(2-thiazolylsulfamoyl)phenyl]benzofuran-6-sulfonamid
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i ethanol og DMSO
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof