Få mere at vide
PTP1B-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493028
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493028 10 mg -
16469596 50 mg 50mg
16465767 5 mg -
16444336 100 mg 100mg
16440659 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100462
MedChemExpress PTP1B-IN-2 is a potent protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
PTP1B-IN-2 is a potent protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PTP1B-IN-2
CAS 1919853-46-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H36N2O9S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (146.89 mM)
SMIL O=S(N(C1=CC(C(OC)=O)=C(OCC2=CC=C(C)C=C2)C=C1)CC3=CC=C(N(S(C)(=O)=O)CC(OC)=O)C=C3)(CC4=CC=CC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 680.79
Formel vægt 680.79
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism