Få mere at vide
PTP1B-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PTP1B-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 612530-44-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H8N2O3S |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | PTP1B inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (179.05 mM) |
| Vis mere |