Få mere at vide
PTP Sample for Sulfur in Crude Oil Analysis
Artikelnummer. 30312835
Skift visning
Mængde:
25 ml
Artikelnummer. Mængde
30312835 25 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312835
Brand: VHG Labs VHGPTPSCRD25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminium∣Antimony∣Barium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silver∣Sodium∣Sulfur∣Tin∣Vanadium∣Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2
Analyt- eller komponentnavne Aluminium∣Antimony∣Barium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silver∣Sodium∣Sulfur∣Tin∣Vanadium∣Zinc
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17043
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Single Solution
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Crude Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 25 ml