Få mere at vide
PTP-prøve til partikeltælleanalyse, VHG™
Beskrivelse
PTP-prøve til partikeltælleanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Particle Count Analysis |
| Analyt- eller komponentnavne | Particle Count Analysis |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17043 |
| IUPAC navn | Partikeltælleanalyse |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Kulbrinteolie |
| Mængde | 100 ml |