Få mere at vide
PTP Sample for Particle Count Analysis (traceable to NIST SRM 2806a), VHG™
Beskrivelse
PTP Sample for Particle Count Analysis (traceable to NIST SRM 2806a)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Particle Count Analysis |
| Analyt- eller komponentnavne | Particle Count Analysis |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17043 |
| IUPAC navn | Particle Count Analysis |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Mængde | 100 ml |