Få mere at vide
PTP-prøve til elementær analyse af olier, VHG™
Artikelnummer. 17994366
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
17994366 25 g
1 options
Artikelnummer. 17994366 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGVPTPMO25G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
PTP-prøve til elementær analyse af olier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2
Analyt- eller komponentnavne Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17043
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Mængde 25 g