Få mere at vide
PTP-prøve til elementær analyse af smøreolie, VHG™
Beskrivelse
PTP-prøve til elementær analyse af smøreolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7782-50-5, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0 |
| Metoder | XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17043 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Lubricating Oil |
| Mængde | 25 ml |