Få mere at vide
Novus Biologicals™ PTH Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human PTH.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 312.5 pg/mL |
| Assay følsomhed | 312.5-20000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human PTH. |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1 |
| Gen-id (Entrez) | 5741 |
| Vis mere |