missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ PTGES2 Konkurrencedygtig ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
96 prøver
Beskrivelse
PTGES2-genet koder for enzymet prostaglandin E synthase 2 (PTGES2), som er afgørende for biosyntesen af prostaglandin E2 (PGE2) fra arachidonsyre. Dette enzym fungerer nedstrøms for cyclooxygenase- (COX)-vejen, og interagerer især med COX-1- og COX-2-enzymer. PTGES2 er involveret i forskellige fysiologiske og patologiske processer ved at generere PGE2, som virker ved inflammation, feberdannelse og smerte. PTGES2 er især et membranassocieret protein og adskiller sig i sin rolle sammenlignet med andre prostaglandinsyntaser på grund af dets specifikke funktionelle og regulatoriske egenskaber. Dens aktivitet er essentiel til at finjustere niveauerne af PGE2 i væv, hvilket påvirker adskillige signalkaskader, inklusive dem, der er involveret i immunresponser og vaskulære funktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 31,25 til 2000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 18.75 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Interassay CV | <10% |
| Intraassay CV | <10 |
| Sættets indhold | Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Biotinyleret detektionsantistof, HRP konjugat, Standard& Prøve fortynder, Biotinyleret detektionsantistoffortynder, HRP konjugatfortynder, Vaskebuffer, TMB substrat, Stop Løsning, Pladeforsegler |
| Etiket eller farvestof | HRP |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion