Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE vingeomrørerstænger
Artikelnummer. 16245781 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
5,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Til brug med (udstyr):
11-12 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
14-15 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
6-7 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
9-10 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
Højde (metrisk):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 16245781
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. PTFE-vingerørestavene er effektive i små tilspidsede og rundbundede test-, centrifuge- og prøverør.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Til effektiv omrøring i små tilspidsede og rundbundede test-, centrifugerings- og prøverør
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) 11-12 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
Højde (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Form Vinge