Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE vingeomrørerstænger
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
5,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Til brug med (udstyr):
11-12 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
14-15 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
6-7 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
9-10 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør
Højde (metrisk):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | 6-7 mm diameter test- eller centrifugerør; Test, Centrifuge& Prøverør |
| Højde (metrisk) | 9 mm |
| Diameter (metrisk) | 5,5 mm |
| Form | Vinge |