Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE
- Ideel til afdækning af PTFE-bægre
- Fremragende kemisk resistens
Specifications
Specifications
| Materiale | PTFE |
| Type | Urglas |
| Til brug med (udstyr) | Bægerglas |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |