Få mere at vide
BRAND™ PTFE urglas
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
65 mm
75 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE
- Ideel til afdækning af PTFE-bægre
- Fremragende kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Type | Urglas |
| Til brug med (udstyr) | Bægerglas |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |