Få mere at vide
BRAND™ PTFE urglas
Artikelnummer. 10088490 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
40 mm
65 mm
75 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10088490 125 mm Hver
10425651 40 mm Hver
10252211 65 mm Hver
10303771 75 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10088490 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 150920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 DKK
    271.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.54 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
PTFE urglas er ideelt egnet til at dække bægre.
  • Fremstillet af PTFE
  • Ideel til afdækning af PTFE-bægre
  • Fremragende kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Type Urglas
Til brug med (udstyr) Bægerglas
Diameter (metrisk) 125 mm