Få mere at vide
Kartell™ PTFE urglas
Beskrivelse
- Overlegen kemisk, mekanisk og varmebestandighed
- Kan bruges sikkert til kontinuerlig service ved temperaturer op til 250 °C
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 52,76 mm |