Få mere at vide
BRAND™ PTFE urglas
Artikelnummer. p-8764002 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
80 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10718361
Brand: BRAND™ 150912
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE konstruktion. Ideel til afdækning af PTFE-bægre.
  • PTFE konstruktion
  • Fremragende kemisk resistens
  • Ideel til afdækning af PTFE-bægre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale PTFE
Form Rund
Type Urglas
Diameter (metrisk) 80 mm