Få mere at vide
BRAND™ PTFE urglas
Artikelnummer. 10718361 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
80 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10718361 80 mm Hver
10485811 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10718361 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 150912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 DKK
    161.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.80 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
PTFE konstruktion. Ideel til afdækning af PTFE-bægre.
  • PTFE konstruktion
  • Fremragende kemisk resistens
  • Ideel til afdækning af PTFE-bægre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale PTFE
Form Rund
Type Urglas
Diameter (metrisk) 80 mm