Få mere at vide
BRAND™ PTFE urglas
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
80 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE konstruktion
- Fremragende kemisk resistens
- Ideel til afdækning af PTFE-bægre
Tekniske data
Spezifikation
| Bund form | Flad |
| Materiale | PTFE |
| Form | Rund |
| Type | Urglas |
| Til brug med (applikation) | Dækker PTFE bæger |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur