Få mere at vide
VITLAB™ PTFE urglas
Artikelnummer. 10080731
Skift visning
Diameter (metrisk):
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10080731 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10080731 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 113197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 DKK
    85.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.30 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Brugt som bægerdæksler
Diameter (metrisk) 50 mm