Få mere at vide
Bohlender™ PTFE Urskåle
Artikelnummer. p-7158886
Diameter (metrisk):
50 mm
75 mm
Artikelnummer. 10134631
Brand: Bohlender™ A20001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til brug i applikationer som blandinger eller dækningskar.
  • Konveks form
  • Universal kemikalieresistens
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
  • FDA overensstemmelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Universal kemikalieresistens
Materiale PTFE
Form Konveks
Type Urglas
Til brug med (applikation) Blend, Dækkar
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +250 °C
Højde (metrisk) 8 mm
Diameter (metrisk) 50 mm