Få mere at vide
Bohlender™ PTFE Urskåle
Artikelnummer. 10134631
Skift visning
Diameter (metrisk):
50 mm
75 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10134631 50 mm
10185691 75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134631 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. A20001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15 DKK
    58.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.08 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til brug i applikationer som blandinger eller dækningskar.
  • Konveks form
  • Universal kemikalieresistens
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
  • FDA overensstemmelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Universal kemikalieresistens
Materiale PTFE
Form Konveks
Type Urglas
Til brug med (applikation) Blend, Dækkar
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +250 °C
Højde (metrisk) 8 mm
Diameter (metrisk) 50 mm