Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE hætteglas
Artikelnummer. p-8007787 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10650283
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tykvægskonstruktion. Fisherbrand™ PTFE-hætteglas er ideelle til opbevaring af aggressive eller dyre materialer.
  • Velegnet til reaktioner i lille skala ved lavt tryk
  • Tilspidset inderside for nem fjernelse af indhold
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 31 mm
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Materiale PTFE
Volumen (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Opbevaring af farlige kemikalier
Uddannet Nej
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 78 mm
Mængde 1 stk.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukkestørrelse 50 mm