Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE hætteglas
Artikelnummer. 10762793 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10762793 25 ml Hver
10650283 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762793
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tykvægskonstruktion. Fisherbrand™ PTFE-hætteglas er ideelle til opbevaring af aggressive eller dyre materialer.
  • Velegnet til reaktioner i lille skala ved lavt tryk
  • Tilspidset inderside for nem fjernelse af indhold
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Materiale PTFE
Volumen (metrisk) 25 ml
Til brug med (applikation) Opbevaring af farlige kemikalier
Uddannet Nej
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Lukketype Skruelåg
Mængde 1 stk.
Lukkestørrelse 45 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 64 mm