Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE hætteglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 31 mm |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Materiale | PTFE |
| Volumen (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af farlige kemikalier |
| Uddannet | Nej |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +280 °C |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |