Få mere at vide
Duran™ PTFE ventilstifter
Artikelnummer. p-8011620 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Oversigt:
Passagestørrelse: 0 til 4 mm
Passagestørrelse: 0 til 6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10235969
Brand: Duran™ 286057207
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Ventilstift
Oversigt Passagestørrelse: 0 til 6 mm
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Til Produran-ventilhane
Inkluderer Med Abdrehsicherung