Få mere at vide
Duran™ PTFE ventilstifter
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Oversigt:
Passagestørrelse: 0 til 4 mm
Passagestørrelse: 0 til 6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ventilstift |
| Oversigt | Passagestørrelse: 0 til 4 mm |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Til Produran-ventilhane |
| Inkluderer | Med Abdrehsicherung |