Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrører Guide, 'B' længde europæisk kegle
Artikelnummer. 10681343 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konusled:
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10681343
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med glas-, metal- og PTFE-omrøreraksler. Det universelle omrørerstyr er 'B'-længde kegle til Europa og inkluderer en PTFE/PEEK-tætning.
Til brug med glas, metal og PTFE omrøreraksler. Unikke designfunktioner omfatter permanent belastet komposit PTFE/PEEK-tætning og et specifikt fremstillet glaskugleleje for stivhed og jævn drift.
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Vakuum (5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 5/8 tommer.
Diameter (metrisk) 55 mm
Diameter (metrisk) aksel 16 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere af PTFE, glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 110 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled Keglestørrelse: 34/35
Type PTFE Universal Omrører Guide