Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrører Guide, 'B' længde europæisk kegle
Artikelnummer. 10661153 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konusled:
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Standard konusled Pakningsstørrelse
10661153 10 mm Keglestørrelse: 29/32 Hver
10416142 6 mm Keglestørrelse: 24/29 Hver
10763093 8 mm Keglestørrelse: 19/26 Hver
10678512 10 mm Keglestørrelse: 24/29 Hver
10486322 8 mm Keglestørrelse: 24/29 Hver
10549622 12 mm Keglestørrelse: 29/32 Hver
10681343 16 mm Keglestørrelse: 34/35 Hver
10640773 6 mm Keglestørrelse: 19/26 Hver
10476702 16 mm Keglestørrelse: 45/40 Hver
10010162 10 mm Keglestørrelse: 34/35 Hver
10213082 12 mm Keglestørrelse: 34/35 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10661153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 DKK
    1270.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 249.49 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med glas-, metal- og PTFE-omrøreraksler. Det universelle omrørerstyr er 'B'-længde kegle til Europa og inkluderer en PTFE/PEEK-tætning.
Til brug med glas, metal og PTFE omrøreraksler. Unikke designfunktioner omfatter permanent belastet komposit PTFE/PEEK-tætning og et specifikt fremstillet glaskugleleje for stivhed og jævn drift.
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Vakuum (5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 3/8 tommer
Diameter (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere af PTFE, glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 96 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled Keglestørrelse: 29/32
Type PTFE Universal Omrører Guide