Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrører Guide, 'B' længde europæisk kegle
Artikelnummer. 10416142 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konusled:
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Standard konusled unitSize
10416142 6 mm Keglestørrelse: 24/29 Hver
10763093 8 mm Keglestørrelse: 19/26 Hver
10678512 10 mm Keglestørrelse: 24/29 Hver
10661153 10 mm Keglestørrelse: 29/32 Hver
10486322 8 mm Keglestørrelse: 24/29 Hver
10549622 12 mm Keglestørrelse: 29/32 Hver
10681343 16 mm Keglestørrelse: 34/35 Hver
10640773 6 mm Keglestørrelse: 19/26 Hver
10476702 16 mm Keglestørrelse: 45/40 Hver
10010162 10 mm Keglestørrelse: 34/35 Hver
10213082 12 mm Keglestørrelse: 34/35 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10416142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 DKK
    1270.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 174.49 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med glas-, metal- og PTFE-omrøreraksler. Det universelle omrørerstyr er 'B'-længde kegle til Europa og inkluderer en PTFE/PEEK-tætning.
Til brug med glas, metal og PTFE omrøreraksler. Unikke designfunktioner omfatter permanent belastet komposit PTFE/PEEK-tætning og et specifikt fremstillet glaskugleleje for stivhed og jævn drift.
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Vakuum (5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 1/4 tommer
Diameter (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere af PTFE, glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 96 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled Keglestørrelse: 24/29
Type PTFE Universal Omrører Guide