Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrører Guide, 'B' længde europæisk kegle
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konusled:
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bruges med glas-, metal- og PTFE-omrøreraksler. Det universelle omrørerstyr er 'B'-længde kegle til Europa og inkluderer en PTFE/PEEK-tætning.
Til brug med glas, metal og PTFE omrøreraksler. Unikke designfunktioner omfatter permanent belastet komposit PTFE/PEEK-tætning og et specifikt fremstillet glaskugleleje for stivhed og jævn drift.
- Højt niveau af kemisk resistens
- Anti-pisk og reduceret vibration
- Vakuum (5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
- Ingen udfald
- Selvudløsende ledring
- Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Skaft | 1/2 tomme. |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 12 mm |
| Til brug med (udstyr) | Skaftomrørere af PTFE, glas og metal |
| Til brug med (applikation) | Justering af aksel under blanding |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled | Keglestørrelse: 34/35 |
| Type | PTFE Universal Omrører Guide |