Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrører Guide (V7)
Artikelnummer. p-8007721 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Standard konusled:
19/22A kegle
24/40A kegle
29/42A kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11537233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Permanent belastet komposit PTFE/PEEK tætning. Fisherbrand™ PTFE Universal Omrører Guide (V7) indeholder et specielt fremstillet glaskugleleje for stivhed og jævn drift.
  • Vakuum (5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500 rpm, intermitterende 800 rpm Til glas, metal og PTFE omrøreraksler.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 45 mm
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere af PTFE, glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 96 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled 19/22A kegle
Type PTFE Universal Omrører Guide (V7)
Vægt (metrisk) 240 g
Materiale PTFE