Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Universal Omrører Guide (V7)
Artikelnummer. 11577233 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Standard konusled:
19/22A kegle
24/40A kegle
29/42A kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Standard konusled Pakningsstørrelse
11577233 12 mm 29/42A kegle Hver
11537233 6 mm 19/22A kegle Hver
11547233 6 mm 24/40A kegle Hver
11557233 8 mm 24/40A kegle Hver
11567233 10 mm 24/40A kegle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11577233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 DKK
    1635.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 219.77 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Permanent belastet komposit PTFE/PEEK tætning. Fisherbrand™ PTFE Universal Omrører Guide (V7) indeholder et specielt fremstillet glaskugleleje for stivhed og jævn drift.
  • Vakuum (5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500 rpm, intermitterende 800 rpm Til glas, metal og PTFE omrøreraksler.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 55 mm
Diameter (metrisk) aksel 12 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere af PTFE, glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 110 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled 29/42A kegle
Type PTFE Universal Omrører Guide (V7)